VWR®, Baños de policarbonato con controlador de temperatura MX
Proveedor: VWR Collection
462-0208EA 2860 EUR
462-0208 462-0207
VWR®, Baños de policarbonato con controlador de temperatura MX
Baños Baños de agua con agitación
Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen prompts.
  • Gran pantalla LCD EasyView™ con alarma o iconos de fallo y mensajes y menú en inglés
  • Límites de temperatura alta y baja ajustables por el usuario y alarmas de nivel de líquido bajo
  • Bomba de presión de velocidad única
  • Bomba integral y protección de bobina calefactora
  • Calibración de un único punto
Capacidad máxima de la bomba:
11,9 L/min, 120 mbares
* RT = temperatura ambiente
A convenient slide control enables the flow rate to be easily adjusted, the elevated tank bottom gives secure handholds when lifting or positioning the bath, and is stable on uneven surfaces.
Controller bridge, made from heat and chemical resistant DuraTop™, is easily removed to clean the tank.
17 and 28 litre models have a drain and opening with lid for optional cooling coil, which is ideal for set points near ambient temperature.
Certificaciones: Conforme a DIN 12876-1, requisitos de seguridad clase I para el uso con líquidos no inflamables.
Información de suministro: Supplied with a lid.