Tapas de desecador, con toma
Proveedor: Brand
65731 65738 65743
BRND65731EA 143 EUR
BRND65731 BRND65738 BRND65743
Tapas de desecador, con toma
Tapas Tapas de desecadores
Dessicator lids with socket 24/29, made of borosilicate glass 3.3.