Valeraldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08504.0100 8.08504.0500
8.08504.0100EA 40.5 EUR
8.08504.0100 8.08504.0500
Valeraldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Valeraldehído
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 103 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007026
Núm. CAS: 110-62-3
EINECS: 203-784-4
UN: 2058
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,10040
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3942 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 6.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid