Propionaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Propanal, Aldehido propiónico
131510010 131510025 131510250 131510100
ACRO131510010EA 67.7 EUR
ACRO131510010 ACRO131510025 ACRO131510250 ACRO131510100
Propionaldehído 97%
Propionaldehído
Formula: C₃H₆O
MW: 58.08 g/mol
Pto. Ebullición: 48 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –81 °C
Densidad: 0.798 g/cm³
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007020
Núm. CAS: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,07915
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥99.0 %