Propionaldehído 99+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Propanal, Aldehido propiónico

220511000 220510025 220515000
ACRO220511000EA 30.6 EUR
ACRO220511000 ACRO220510025 ACRO220515000
Propionaldehído 99+%
Propionaldehído
Formula: C₃H₆O
MW: 58.08 g/mol
Pto. Ebullición: 48 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –81 °C
Densidad: 0.798 g/cm³
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007020
Núm. CAS: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,07915

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR