Acetonitrilo 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
167650010 167652500 167650025
ACRO167650010EA 188 EUR
ACRO167650010 ACRO167652500 ACRO167650025
Acetonitrilo 99+% para espectroscopia
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 81…82 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,781 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %