Acetonitrilo 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
258560010 258560025 258560250
ACRO258560010EA 178 EUR
ACRO258560010 ACRO258560025 ACRO258560250
Acetonitrilo 99.5% para análisis
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 81…82 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,781 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤1 ppm
Sodium (Na) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤2 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.005 %
Free alkali (NH3) ≤0.001 %