Acetonitrilo 99.9%, meets analytical specification of Ph.Eur. for HPLC, far-UV
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
268260010 268260025
ACRO268260010EA 193 EUR
ACRO268260010 ACRO268260025
Acetonitrilo 99.9%, meets analytical specification of Ph.Eur. for HPLC, far-UV
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 81,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,781 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.9 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity/alkalinity ≤0.0008 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered