Acetonitrilo 99.9%, ECD tested for residue analysis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
326680010 326680025
ACRO326680010EA 111 EUR
ACRO326680010 ACRO326680025
Acetonitrilo 99.9%, ECD tested for residue analysis
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 81.6
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0.781 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %