Acetonitrilo, extra dry over Molecular Sieve 99.9%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
364310010 364311000 364315000 364310025
364310010.EA 190 EUR
364310010. 364311000. 364315000. 364310025.
Acetonitrilo, extra dry over Molecular Sieve 99.9%, AcroSeal®
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 81…82 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,781 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 %
GC ≥99.85 %