Acetonitrilo 99.6% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
423250010 423255000 423250025 423250100
ACRO423250010EA 124 EUR
ACRO423250010 ACRO423255000 ACRO423250025 ACRO423250100
Acetonitrilo 99.6% ACS
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 81…82 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0.781 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.008 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g