Acetonitrilo ≥99.7%, Environmental Grade for environmental analysis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cianuro de metilo
40972.K2
40972.K7
40972.M1
40972.K2EA
120
EUR
40972.K2
40972.K7
40972.M1
Acetonitrilo ≥99.7%, Environmental Grade for environmental analysis
Acetonitrilo
Purity: 99.7+%
CAS No.: 75-05-8
Molecular Formula: CH3CN
Formula Weight: 41.05
Flash Point: 5°(41°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3440
Odour: Pungent
Melting Point: -48° to -45°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 741857
Merck Reference: 14,70
UN No.: 1648
MDL No.: MFCD00001878
Suitable for environmental, pesticide residue, and GC analysis
Formula:
H₃CCN MW: 41.05 g/mol Pto. Ebullición: 80…82 °C Pto. de fusión: –48 °C…–45 °C Densidad: 0.786 Pto. de inflamación: 5 °C (41 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001878 Núm. CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3 II IR: 01-2119471307-38 Índice Merck: 14,70 |