Acetonitrilo ≥99.8% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
42880.K2 42880.0F
42880.K2EA 112 EUR
42880.K2 42880.0F
Acetonitrilo ≥99.8% para HPLC
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 80…82 °C
Pto. de fusión: –48 °C…–45 °C
Densidad: 0.786
Pto. de inflamación: 5 °C (41 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 14,70
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM