Acetonitrilo ≥99.8% (por GC), BAKER ANALYZED®, grado isocrático para HPLC, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
8257.1000EA 89.53 EUR
8257.1000 8257.2500 8257.5000 8257.9010RC 8257.9030RC 8257-333
Acetonitrilo ≥99.8% (por GC), BAKER ANALYZED®, grado isocrático para HPLC, J.T.Baker®
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 81,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45,7 °C
Densidad: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) min. 99.8 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Water (H2O) max. 0.1 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 200 nm max. 0.5
at 210 nm max. 0.3
at 220 nm max. 0.2
at 254 nm max. 0.05
at 280 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 190