Acetonitrilo ≥99.9% (por GC) para HPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
9012.1000GLEA 114.81 EUR
9012.1000GL 9012.2500GL 9012.5000EC 9012.9010RC 9012.9030RC
Acetonitrilo ≥99.9% (por GC) para HPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 81,6 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Assay (GC) ≥99.9 %
Color (APHA) ≤10
Water (H₂O) ≤0.02 %
Gradient Elution Test (a.u.) - 254 nm ≤0.005
Residue after Evaporation ≤3 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤8
Titrable Base (µeq/g) ≤0.6
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 200 nm ≤0.1
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 210 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 220 nm ≤0.03
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 254 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 280 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 400 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - UV Cut-off, nm ≤190
Filtered through a 0.2 micron filter.