Acetonitrilo, ultra-low water content ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
9035-12EA 277.48 EUR
9035-12 9035-10
Acetonitrilo, ultra-low water content ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Acetonitrilo
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 81.6
Pto. de fusión: –45.7 °C
Densidad: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Appearance Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤1 ppm
ACS - Titrable Acid (µeq/g) ≤0.8
ACS - Titrable Base (µeq/g) ≤0.6
ACS - Water (by KF, coulometric) ≤10.0 ppm