Acetonitrilo, CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
34481-7L 34481-1L 34481-2.5L 34481-6X1L 34481-4X2.5L
34481-7LEA 913 EUR
34481-7L 34481-1L 34481-2.5L 34481-6X1L 34481-4X2.5L
Acetonitrilo, CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
Acetonitrilo
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Beilstein Number: 741857
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 82 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 16 %
Vapor Density 1.41 (vs air)