Ácido (1R)-(-)-2-oxobornáno-10-sulfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21553.14
B21553.22
B21553.36
B21553.XX
B21553.14EA
46.9
EUR
B21553.14
B21553.22
B21553.36
B21553.XX
Ácido (1R)-(-)-2-oxobornáno-10-sulfónico ≥98%
Ácido (1R)-(-)-2-oxobornáno-10-sulfónico
Purity: 98+%
CAS No.: 35963-20-3
Molecular Formula: C10H16O4S
Formula Weight: 232.30
Melting Point: ca 200°
Beilstein Reference: 2809676
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00150753
Formula:
C₁₀H₁₆O₄S Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 200 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150753 Núm. CAS: 35963-20-3 EINECS: 252-817-9 UN: 3261 ADR: 8,III |