Ácido (1R)-(-)-2-oxobornáno-10-sulfónico, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40094.0100 8.40094.0010
8.40094.0100EA 167 EUR
8.40094.0100 8.40094.0010
Ácido (1R)-(-)-2-oxobornáno-10-sulfónico, Sigma-Aldrich®
Ácido (1R)-(-)-2-oxobornáno-10-sulfónico
Formula: C₁₀H₁₆O₄S
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 193…196 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150753
Núm. CAS: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 193 - 196 °C decomposes
Molar Mass 232.30 g/mol
pH 1.2 - 1.4 (20 g/l, H2O)