Ácido (1R,2R)-(-)-1,2-ciclohexanodicarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52293.MD
H52293.03
H52293.06
H52293.MDEA
40.2
EUR
H52293.MD
H52293.03
H52293.06
Ácido (1R,2R)-(-)-1,2-ciclohexanodicarboxílico ≥98%
Ácido (1R,2R)-(-)-1,2-ciclohexanodicarboxílico
Purity: 98+%
CAS No.: 46022-05-3
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00062973
Formula:
C₈H₁₂O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00062973 Núm. CAS: 46022-05-3 |