Ácido (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
108221000 108225000
ACRO108221000EA 57.7 EUR
ACRO108221000 ACRO108225000
Ácido (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico 99%
Ácido (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico
Formula: C₁₀H₁₆O₄S
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >190 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00064157
Núm. CAS: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
UN: 3261
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥190 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105 °C, 5 hrs)
Specific optical rotation +21° to +23° (25 °C, 589 nm) (c=20, H2O)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dried substance)
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm