Ácido (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
A16179.14
A16179.22
A16179.36
A16179.14EA
25.6
EUR
A16179.14
A16179.22
A16179.36
Ácido (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Ácido (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico
Purity: 98+%
CAS No.: 3144-16-9
Molecular Formula: C10H16O4S
Formula Weight: 232.30
Melting Point: 196-200° dec.
Beilstein Reference: 2809675
Merck Reference: 14,1734
Optical Rotation: +20° (c=2 in water)
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00064157
Formula:
C₁₀H₁₆O₄S MW: 232,3 g/mol Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 196…200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064157 Núm. CAS: 3144-16-9 EINECS: 221-554-1 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,1734 |