Ácido (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22311.0100 8.22311.9010
8.22311.0100EA 59.3 EUR
8.22311.0100 8.22311.9010
Ácido (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico, Sigma-Aldrich®
Ácido (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico
Formula: C₁₀H₁₆O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064157
Núm. CAS: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 195 °C decomposes
Molar Mass 232.30 g/mol
pH 0.3 (200 g/l, H2O)