Ácido (1S,2S)-(+)-1,2-ciclohexanodicarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
H52290.03 H52290.06
H52290.03EA 97.3 EUR
H52290.03 H52290.06
Ácido (1S,2S)-(+)-1,2-ciclohexanodicarboxílico ≥98%
Ácido (1S,2S)-(+)-1,2-ciclohexanodicarboxílico
Purity: 98+% CAS No.: 21963-41-7 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 MDL No.: MFCD00151258
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151258
Núm. CAS: 21963-41-7