Bromuro de (2-bromoetil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24833.06
B24833.14
B24833.06EA
39.1
EUR
B24833.06
B24833.14
Bromuro de (2-bromoetil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (2-bromoetil)trifenilfosfonio
Purity: 98%
CAS No.: 7301-93-1
Molecular Formula: BrCH2CH2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 450.15
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD04039352
Formula:
C₂₀H₁₉Br₂P MW: 450.15 g/mol Pto. de fusión: 186…189 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039352 Núm. CAS: 7301-93-1 |