Cloroformo-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS estabilizado para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Triclorometano-D1, Cloroformo-D
368651000 368655000
ACRO368651000EA 132 EUR
ACRO368651000 ACRO368655000
Cloroformo-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS estabilizado para espectroscopia RMN
Cloroformo-D1
Formula: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Pto. Ebullición: 60.8
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000827
Núm. CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
Stabilizer silver foil
D-Enrichment ≥99.80 %
TMS 0.03 v/v%