Bromuro de (2-hidroxietil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00679.14
L00679.22
L00679.14EA
93.9
EUR
L00679.14
L00679.22
Bromuro de (2-hidroxietil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (2-hidroxietil)trifenilfosfonio
Purity: 98+%
CAS No.: 7237-34-5
Molecular Formula: HO(CH2)2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 387.26
Melting Point: 218-220°
Beilstein Reference: 3922741
Formula:
C₂₀H₂₀BrOP MW: 387.26 g/mol Pto. de fusión: 218…220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011901 Núm. CAS: 7237-34-5 |