Tributilalilestaño ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14087.06
L14087.14
L14087.06EA
58.6
EUR
L14087.06
L14087.14
Tributilalilestaño ≥97%
Tributilalilestaño
Purity: 97%
CAS No.: 24850-33-7
Molecular Formula: C15H32Sn
Formula Weight: 331.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 100-102°/0.5mm
Beilstein Reference: 3588340
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00010346
Formula:
C₁₅H₃₂Sn Pto. Ebullición: 100…102 °C (0,5 mmHg) Densidad: 1,079 Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) |
Número MDL:
MFCD00010346 Núm. CAS: 24850-33-7 EINECS: 246-494-3 UN: 2788 ADR: 6.1,III |