Tributilalilestaño 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
265550050 265550250
ACRO265550050EA 67.2 EUR
ACRO265550050 ACRO265550250
Tributilalilestaño 97%
Tributilalilestaño
Formula: C₁₅H₃₂Sn
Pto. Ebullición: 88…92 °C (,2 mmHg)
Densidad: 1,068 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010346
Núm. CAS: 24850-33-7
EINECS: 246-494-3
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %