2-Piridilacetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-Pyridylacetate, Ethyl 2-pyridineacetate, Ethyl (2-pyridyl)acetate
B23988.06 B23988.14 B23988.22
B23988.06EA 61.3 EUR
B23988.06 B23988.14 B23988.22
2-Piridilacetato de etilo ≥98%
2-Piridilacetato de etilo
Purity: 98% CAS No.: 2739-98-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4970 Boiling Point: 69-70°/0.05mm Beilstein Reference: 123817 MDL No.: MFCD00006359
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 69…70 °C (0,05 mmHg)
Pto. de fusión: 86…90 °C
Densidad: 1,084
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006359
Núm. CAS: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1