1,1,1-Trifluoro-3-fenilacetona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L16851.03
L16851.06
L16851.03EA
45.7
EUR
L16851.03
L16851.06
1,1,1-Trifluoro-3-fenilacetona ≥97%
1,1,1-Trifluoro-3-fenilacetona
Purity: 97%
CAS No.: 350-92-5
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 51-52°/2mm
MDL No.: MFCD00068171
Formula:
C₉H₇F₃O Pto. Ebullición: 51…52 °C (2 mmHg) Densidad: 1,220 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068171 Núm. CAS: 350-92-5 |