(3,3,3-Trifluoropropil)trimetoxisilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trimetoxi(3,3,3-trifluoropropil)silano
L16671.06 L16671.14
L16671.06EA 80.2 EUR
L16671.06 L16671.14
(3,3,3-Trifluoropropil)trimetoxisilano ≥97%
(3,3,3-Trifluoropropil)trimetoxisilano
Purity: 97% CAS No.: 429-60-7 Molecular Formula: CF3CH2CH2Si(OCH3)3 Formula Weight: 218.25 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.3550 Boiling Point: 144° Beilstein Reference: 1762962 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039266
Formula: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 218.25 g/mol
Pto. Ebullición: 144 °C
Densidad: 1.140
Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039266
Núm. CAS: 429-60-7
EINECS: 207-059-3
ADR: 3 III