Ácido (3,5-dimetoxi-4-hidroxifenil)acético ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
H27231.06 H27231.03
H27231.06EA 120 EUR
H27231.06 H27231.03
Ácido (3,5-dimetoxi-4-hidroxifenil)acético ≥97%
Ácido (3,5-dimetoxi-4-hidroxifenil)acético
Purity: 97% CAS No.: 4385-56-2 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.21 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 2851658
Formula: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Pto. de fusión: 127…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016834
Núm. CAS: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4