3-Fenilpropilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Phenyl-1-propylamine
L03023.09
L03023.18
L03023.09EA
34.2
EUR
L03023.09
L03023.18
3-Fenilpropilamina ≥98%
3-Fenilpropilamina
Purity: 98+%
CAS No.: 2038-57-5
Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2NH2
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5250
Odour: Amine-like
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 2205526
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008224
Formula:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Pto. Ebullición: 220…221 °C Densidad: 0,949 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008224 Núm. CAS: 2038-57-5 EINECS: 218-012-1 ADR: 8,III |