3-Fenil-2-propin-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
270030050 270030250
ACRO270030050EA 73.7 EUR
ACRO270030050 ACRO270030250
3-Fenil-2-propin-1-ol 98%
3-Fenil-2-propin-1-ol
Formula: C₉H₈O
Pto. Ebullición: 129…130 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,078 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040914
Núm. CAS: 1504-58-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %