3-Fenil-2-propin-1-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
L06337.06 L06337.14 L06337.03
L06337.06EA 76 EUR
L06337.06 L06337.14 L06337.03
3-Fenil-2-propin-1-ol ≥97%
3-Fenil-2-propin-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 1504-58-1 Molecular Formula: C6H5C≡CCH2OH Formula Weight: 132.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5867 Boiling Point: 129-130°/10mm Beilstein Reference: 2040911 MDL No.: MFCD00040914
Formula: C₉H₈O
Pto. Ebullición: 129…130 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,078
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040914
Núm. CAS: 1504-58-1