(3-Metoxifenil)acetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl (3-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
A15070.06
A15070.14
A15070.06EA
147
EUR
A15070.06
A15070.14
(3-Metoxifenil)acetato de etilo ≥98%
(3-Metoxifenil)acetato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 35553-92-5
Molecular Formula: C11H4O3
Formula Weight: 194.23
Boiling Point: 109-110°/1mm
MDL No.: MFCD00026897
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194.23 g/mol Pto. Ebullición: 109…110 °C (1 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026897 Núm. CAS: 35553-92-5 EINECS: 252-614-5 |