3-Piridilacetato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14768.06 A14768.14
A14768.06EA 39 EUR
A14768.06 A14768.14
3-Piridilacetato de etilo ≥99%
3-Piridilacetato de etilo
Purity: 99% CAS No.: 39931-77-6 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.500 Boiling Point: 79-80°/0.4mm Beilstein Reference: 123827 MDL No.: MFCD00006411
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 79…80 °C (0,4 mmHg)
Densidad: 1,086
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006411
Núm. CAS: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6