3-Piridilacetato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-pyridineacetate, Ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate, Ethyl (3-pyridyl)acetate, Ethyl 3-pyridylacetate
118920250 118920050
ACRO118920250EA 265 EUR
ACRO118920250 ACRO118920050
3-Piridilacetato de etilo 99%
3-Piridilacetato de etilo
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C (,4 mmHg)
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006411
Núm. CAS: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %