(4-Aminofenil)acetato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl 4-aminophenylacetate, Ethyl (4-aminophenyl)acetate
A11529.06
A11529.14
A11529.06EA
80
EUR
A11529.06
A11529.14
(4-Aminofenil)acetato de etilo 98%
(4-Aminofenil)acetato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 5438-70-0
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 46-48°
MDL No.: MFCD00017569
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Pto. de fusión: 46…48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017569 Núm. CAS: 5438-70-0 |