Bromuro de (4-bromobutil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B23040.09 B23040.18
B23040.09EA 45.2 EUR
B23040.09 B23040.18
Bromuro de (4-bromobutil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (4-bromobutil)trifenilfosfonio
Purity: 98% CAS No.: 7333-63-3 Molecular Formula: Br(CH2)4P(C6H5)3Br Formula Weight: 478.22 Melting Point: 206-212° Beilstein Reference: 3812291
Formula: C₂₂H₂₃Br₂P
MW: 478,21 g/mol
Pto. de fusión: 206…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031636
Núm. CAS: 7333-63-3