(4-Bromofenil)acetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-(4-bromophenyl)acetate, Ethyl (4-bromophenyl)acetate
B22165.14
B22165.06
B22165.22
B22165.14EA
175
EUR
B22165.14
B22165.06
B22165.22
(4-Bromofenil)acetato de etilo ≥98%
(4-Bromofenil)acetato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 14062-25-0
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 88-90°/0.35mm
MDL No.: MFCD00016333
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ MW: 243.1 g/mol Pto. Ebullición: 88…90 °C (0.35 mmHg) Pto. de fusión: 29…31 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016333 Núm. CAS: 14062-25-0 |