Bromuro de (4-carboxibutil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12023.14
A12023.22
A12023.36
A12023.14EA
52
EUR
A12023.14
A12023.22
A12023.36
Bromuro de (4-carboxibutil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (4-carboxibutil)trifenilfosfonio
Purity: 98%
CAS No.: 17814-85-6
Molecular Formula: C23H24BrO2P
Formula Weight: 443.33
Flash Point: 195°(383°F)
Melting Point: 205-209°
Beilstein Reference: 3586477
MDL No.: MFCD00011906
Formula:
C₂₃H₂₄BrO₂P Pto. de fusión: 205…209 °C Pto. de inflamación: 195 °C (383 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011906 Núm. CAS: 17814-85-6 EINECS: 241-782-5 |