(4-Hidroxifenil)acetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
B21832.09
B21832.18
B21832.09EA
68.4
EUR
B21832.09
B21832.18
(4-Hidroxifenil)acetato de etilo ≥98%
(4-Hidroxifenil)acetato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 17138-28-2
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 187-189°/20mm
MDL No.: MFCD00016491
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Pto. Ebullición: 187…189 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 36…38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016491 Núm. CAS: 17138-28-2 EINECS: 241-197-5 |