(4-Metoxifenil)acetato de etilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl (4-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-methoxyphenyl)acetate, Homoanisic acid ethyl ester, 4-Methoxyphenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 4-Methoxyphenylacetate
189840100 189840500
ACRO189840100EA 68.3 EUR
ACRO189840100 ACRO189840500
(4-Metoxifenil)acetato de etilo 97%
(4-Metoxifenil)acetato de etilo
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
Pto. Ebullición: 108…111 °C (3 mmHg)
Densidad: 1.097 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Número MDL: MFCD00040760
Núm. CAS: 14062-18-1
EINECS: 237-903-6
UN: 3272
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %