Carbonato de bis(4-nitrofenilo) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Bis(4-nitrophenyl) carbonate
L00290.06
L00290.14
L00290.06EA
49.4
EUR
L00290.06
L00290.14
Carbonato de bis(4-nitrofenilo) ≥98%
Carbonato de bis(4-nitrofenilo)
Purity: 98%
CAS No.: 5070-13-3
Molecular Formula: C13H8N2O7
Formula Weight: 304.21
Melting Point: 136-139°
Beilstein Reference: 1892897
Formula:
C₁₃H₈N₂O₇ MW: 304.22 g/mol Pto. de fusión: 136…139 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007322 Núm. CAS: 5070-13-3 EINECS: 225-775-4 |