(4-Nitrofenil)acetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl 4-nitrohenylacetate, Ethyl (4-nitrophenyl)acetate, Ethyl 4-nitrophenylacetate
A11101.06
A11101.14
A11101.22
A11101.06EA
57
EUR
A11101.06
A11101.14
A11101.22
(4-Nitrofenil)acetato de etilo ≥98%
(4-Nitrofenil)acetato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 5445-26-1
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 62-66°
Beilstein Reference: 2053241
Formula:
C₁₀H₁₁NO₄ Pto. de fusión: 62…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017046 Núm. CAS: 5445-26-1 EINECS: 226-646-5 |