4-Piridilacetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14550.22 A14550.03 A14550.06 A14550.14
A14550.22EA 1230 EUR
A14550.22 A14550.03 A14550.06 A14550.14
4-Piridilacetato de etilo ≥98%
4-Piridilacetato de etilo
Purity: 98% CAS No.: 54401-85-3 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.500 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 86-88°/1mm Beilstein Reference: 123786 MDL No.: MFCD00051830
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 86…88 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 1,080
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051830
Núm. CAS: 54401-85-3
EINECS: 259-150-2