Bicina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14957.0B
A14957.18
A14957.30
A14957.0BEA
524
EUR
A14957.0B
A14957.18
A14957.30
Bicina ≥99%
N,N-Bis(2-hidroxietil)glicina
Purity: 99%
CAS No.: 150-25-4
Molecular Formula: C6H13NO4
Formula Weight: 163.17
pH: 4-5
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 1769362
Merck Reference: 14,1201
MDL No.: MFCD00004295
Good's buffers
Formula:
C₆H₁₃NO₄ Pto. de fusión: ∼ 191 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004295 Núm. CAS: 150-25-4 EINECS: 205-755-1 Índice Merck: 14,1201 |