Bicina, Calbiochem®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
391336-1 391336-100
391336-1EA 855 EUR
391336-1 391336-100
Bicina, Calbiochem®
N,N-Bis(2-hidroxietil)glicina
Formula: C₆H₁₃NO₄
MW: 163.17 g/mol
Pto. de fusión: 185…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004295
Núm. CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1